Learn More
Bis(2-etilhexil)amina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11303307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11303307 100 mL 100 ml
11313307 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11303307 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13894.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 106-20-7 | C16H35N | 241.463 g/mol
Bis(2-ethylhexyl)amine (BEA) was used in the synthesis of stable nanosized CdS particles coated by an oriented monolayer of chemically bonded BEA molecules
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La bis(2-etilhexil)amina (BEA) se utilizó en la síntesis de nanopartículas estables de CdS revestida con una monocapa orientada de moléculas de BEA químicamente adheridas.
Solubilidad
Soluble en agua (0,045 g/l a 20 ˚C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-20-7
Fórmula molecular C16H35N
Peso molecular (g/mol) 241.463
Número MDL MFCD00009489
Clave InChI SAIKULLUBZKPDA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis 2-ethylhexyl amine, di 2-ethylhexyl amine, diisooctylamine, 1-hexanamine, 2-ethyl-n-2-ethylhexyl, bis-2-ethylhexylamine, 2,2'-diethyldihexylamine, 2,2'-diethylhexylamine, di-2-ethylhexyl amine, dihexylamine, 2,2'-diethyl, ccris 4619
PubChem CID 7791
Nombre IUPAC 2-etil-N-(2-etilhexil)hexan-1-amina
SMILES CCCCC(CC)CNCC(CC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2-ethylhexyl)amine
Punto de fusión <-60°C
Punto de ebullición 281°C
Temperatura de inflamación 121°C (250°F)
Cantidad 100 mL
Número UN UN2922
Beilstein 1748342
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.46
Porcentaje de pureza 99%