Learn More
Bis(2-etilhexil) adipato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10167460 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 KG
250 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10167460 250 g Frasco de vidrio 250 GR
10547362 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10025353 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10167460 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 402462500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 103-23-1 | C22H42O4 | 370.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-23-1
Fórmula molecular C22H42O4
Peso molecular (g/mol) 370.57
Número MDL MFCD00009496
Clave InChI SAOKZLXYCUGLFA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis 2-ethylhexyl adipate, di 2-ethylhexyl adipate, diethylhexyl adipate, deha, plastomoll doa, beha, vestinol oa, bisoflex doa, effomoll doa
PubChem CID 7641
ChEBI CHEBI:34675
Nombre IUPAC bis(2-etilhexil) hexanodioato
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2-ethylhexyl) adipate
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -76.0°C
Densidad 0.9240g/mL
Punto de ebullición 210.0°C to 218.0°C (5.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 196°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4460 to 1.4480
Cantidad 250 g
Gravedad específica 0.924
Información de solubilidad Solubility in water: insouble. Other solubilities: soluble in aceton,ether,ethanol
Viscosidad 13-15 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.57
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido