Learn More
Bis(2-etilhexil) adipato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10025353 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 KG
250 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10025353 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 KG
10167460 250 g Frasco de vidrio 250 GR
10547362 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10025353 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 402460025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.95€
    48.65€ / 2.5 Kg
    Ahorro 8.30€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 103-23-1 | C22H42O4 | 370.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-23-1
Fórmula molecular C22H42O4
Peso molecular (g/mol) 370.57
Número MDL MFCD00009496
Clave InChI SAOKZLXYCUGLFA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis 2-ethylhexyl adipate, di 2-ethylhexyl adipate, diethylhexyl adipate, deha, plastomoll doa, beha, vestinol oa, bisoflex doa, effomoll doa
PubChem CID 7641
ChEBI CHEBI:34675
Nombre IUPAC bis(2-etilhexil) hexanodioato
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2-ethylhexyl) adipate
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -76.0°C
Densidad 0.9240g/mL
Punto de ebullición 210.0°C to 218.0°C (5.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 196°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4460 to 1.4480
Cantidad 2.5 kg
Gravedad específica 0.924
Información de solubilidad Solubility in water: insouble. Other solubilities: soluble in aceton,ether,ethanol
Viscosidad 13-15 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.57
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido