Learn More
Bis(2-etilhexil) adipato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338295
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11338295 25 g 25 g
11348295 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11338295 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10195.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 103-23-1 | C22H42O4 | 370.574 g/mol
It is employed as a plasticizer. It is a skin conditioning solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como plastificante. Es un disolvente de acondicionamiento de la piel.
Solubilidad
Soluble en alcohol. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-23-1
Fórmula molecular C22H42O4
Peso molecular (g/mol) 370.574
Número MDL MFCD00009496
Clave InChI SAOKZLXYCUGLFA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis 2-ethylhexyl adipate, di 2-ethylhexyl adipate, diethylhexyl adipate, deha, plastomoll doa, beha, vestinol oa, bisoflex doa, effomoll doa
PubChem CID 7641
ChEBI CHEBI:34675
Nombre IUPAC bis(2-etilhexil) hexanodioato
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2-ethylhexyl) adipate
Punto de fusión -67°C
Densidad 0.99
Punto de ebullición 166°C to 168°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación 196°C (384°F)
Índice de refracción 1.447
Cantidad 25 g
Beilstein 1803774
Información de solubilidad Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.58
Porcentaje de pureza 99%