Learn More
Ftalato de bis(2-etoxietilo)-3,4,5,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phthalic acid, bis-2-ethoxyethyl ester D4 |
| CAS | 1398066-12-0 |
| Fórmula molecular | C16 2H4 H18 O6 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C16H22O6/c1-3-19-9-11-21-15(17)13-7-5-6-8-14(13)16(18)22-12-10-20-4-2/h5-8 H,3-4,9-12H2,1-2H3/i5D,6 D,7 D,8 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OCCOCC)c(C(=O)OCCOCC)c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 3,4,5,6-tetradeuterobenceno-1,2-dicarboxilato de bis(2-etoxietilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 314.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.1667 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |