Learn More
Bis(2-difenilfosfinoetil)fenilfosfina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10301284 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10301284 5 g Frasco de vidrio 5 g
10003600 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10301284 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 316820050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 23582-02-7 | C34H33P3 | 534.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23582-02-7
Fórmula molecular C34H33P3
Peso molecular (g/mol) 534.56
Número MDL MFCD00003048
Clave InChI AXVOAMVQOCBPQT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis 2-diphenylphosphinoethyl phenylphosphine, phenylphosphinediyl bis ethane-2,1-diyl bis diphenylphosphine, bis 2-diphenylphosphino ethyl phenylphosphine, phosphine, bis 2-diphenylphosphino ethyl phenyl, phenylbis diphenylphosphinoethyl phosphine, pubchem6540, acmc-20alo6, chembl69711, bis 2-biphenylphosphinoethyl phenylphosphine
PubChem CID 90192
Nombre IUPAC bis(2-difenilfosfaniletil)-fenilfosfano
SMILES C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(CCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2-diphenylphosphinoethyl)phenylphosphine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 121.0°C to 126.0°C
Color Blanco
Análisis elemental 74.1 to 78.7% (C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 534.56
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvos o fragmentos