Learn More
Éter bis[2-(difenilfosfino)fenilo], TRC
Código de producto. 30345682
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30345682 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30345682 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB43040510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-02-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis[2-(diphenylphosphino)phenyl] Ether
CAS 166330-10-5
Fórmula molecular C36H28OP2
Cantidad 10 g
Sinónimo 1,1'-[(Oxydi-2,1-phenylene)]bis[1,1-diphenylphosphine], (Oxydi-2,1-phenylene)bis[diphenylphosphine], 1,1'-Oxybis[2,1-phenylenebis(diphenylphosphine)], 2,2'-Bis(diphenylphosphino)diphenyl Ether, Bis[2-(diphenylphosphanyl)phenyl] Ether, Bis[2-(diphenylphosphine)phenyl] Ether, DPE-phos
Fórmula InChI InChI=1S/C36H28OP2/c1-5-17-29(18-6-1)38(30-19-7-2-8-20-30)35-27-15-13-25-33(35)37-34-26-14-16-28-36(34)39(31-21-9-3-10-22-31)32-23-11-4-12-24-32/h1-28H
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3OC4=CC=CC=C4P(C5=CC=CC=C5)C6=CC=CC=C6
Nombre IUPAC [2-(2-difenilfosfanilfenoxi)fenil]-difenilfosfano
Peso molecular (g/mol) 538.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 538.1615