Learn More
Éter de bis[(2-difenilfosfino)fenil], 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11365005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11365005 5 g 5 g
11355005 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11365005 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18481.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 166330-10-5 | C36H28OP2 | 538.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 166330-10-5
Fórmula molecular C36H28OP2
Peso molecular (g/mol) 538.57
Número MDL MFCD00233863
Clave InChI RYXZOQOZERSHHQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis 2-diphenylphosphinophenyl ether, dpephos, oxydi-2,1-phenylene bis diphenylphosphine, oxybis 2,1-phenylene bis diphenylphosphine, bis 2-diphenylphosphino phenyl ether, 2,2'-bis diphenylphosphino diphenyl ether, 2-2-diphenylphosphanyl phenoxy phenyl diphenylphosphane
PubChem CID 4285986
Nombre IUPAC [2-(2-difenilfosfanilfenoxi)fenil]-difenilfosfano
SMILES O(C1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis[(2-diphenylphosphino)phenyl] ether
Punto de fusión 184°C to 186°C
Cantidad 5 g
Beilstein 7729718
Formula Weight (peso de la fórmula) 538.57
Porcentaje de pureza 98%