Learn More
Bis(2-(dimetilamino)etilo) succinato, TRC
Código de producto. 30132826
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132826 50 mg 50 miligramos
17934825 100 mg 100 miligramos
17923575 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132826 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB40022350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19249-04-8
Fórmula molecular C12 H24 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 260.33
Sinónimo Butanedioic Acid Bis[2-(dimethylamino)ethyl] Ester
Nombre IUPAC Bis[2-(dimetilamino)etilo] butanedioato
SMILES CN(C)CCOC(=O)CCC(=O)OCCN(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2-(dimethylamino)ethyl) Succinate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H24N2O4/c1-13(2)7-9-17-11(15)5-6-12(16)18-10-8-14(3)4/h5-10H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.1736