Learn More
Bis[2-(diciclohexilfosfino)etil]amina, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15485606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15485606 250 mg 250 miligramos
15426748 1 g 1 g
15436748 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15485606 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60269.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 550373-32-5 | C28H53NP2 | 465.69 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 550373-32-5
Fórmula molecular C28H53NP2
Peso molecular (g/mol) 465.69
Número MDL MFCD17014019
Clave InChI OQJIHPKBLHGKJN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis 2-dicyclohexylphosphino ethyl amine, bis 2-dicyclohexylphosphanyl ethyl amine, 2-dicyclohexylphosphanyl-n-2-dicyclohexylphosphanyl ethyl ethan-1-amine
PubChem CID 58194775
Nombre IUPAC 2-diciclohexilfosfanil-N-(2-diciclohexilfosfaniletil)etanamina
SMILES C(CP(C1CCCCC1)C1CCCCC1)NCCP(C1CCCCC1)C1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis[2-(dicyclohexylphosphino)ethyl]amine
Punto de fusión 64°C to 69°C
Fórmula lineal [(C6H11)2PCH2CH2]2NH
Cantidad 250 mg
Número UN UN3259
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 465.67
Porcentaje de pureza ≥97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bis[2-(dicyclohexylphosphino)ethyl]amine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis[2-(dicyclohexylphosphino)ethyl]amine