Learn More
Bis[2-(di-terc-butilfosfino)etil]amina, 10 % p/p solución en THF, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Este compuesto participa en la adición catalizada por metal de transición de aminas a los derivados de ácido acrílico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con los agentes oxidantes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Bis[2-(di-tert-butylphosphino)ethyl]amine |
| Densidad | 0.911 |
| Olor | Unpleasant |
| Fórmula lineal | ([(CH3)3C]2PCH2CH2)2NH |
| Índice de refracción | 1.418 |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN1993 |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 361.53 |
| Show More |