Learn More
Bis(2-[di(1-adamantil)fosfino]etil)amina, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15417358
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15417358 1 g 1 g
15436056 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15417358 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H60853.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 1086138-36-4 | C44H69NP2 | 673.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar con refrigeración. Incompatible con los agentes oxidantes. Es sensible al aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1086138-36-4
Fórmula molecular C44H69NP2
Peso molecular (g/mol) 673.99
Número MDL MFCD17018779
Clave InChI KBHQOEPPHGCYHC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis 2-di adamantan-1-yl phosphino ethyl amine, bis 2-di-1-adamantylphosphino ethyl amine, bis 2-bis adamantan-1-yl phosphanyl ethyl amine, bis 2-diadamantylphosphino ethyl amine, bis 2-di 1-adamantyl phosphino ethyl amine, bis 2-di-1-adamantylphosphino ethyl amine,min, bis 2-bis 3r,5s,7s-adamantan-1-yl phosphanyl ethyl amine, 2-di tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decan-1-yl phosphanyl-n-2-di tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decan-1-yl phosphanyl ethyl ethan-1-amine
PubChem CID 58194772
Nombre IUPAC 2-[bis(1-adamantil)fosfanil]-N-[2-[bis(1-adamantil)fosfanil]etil]etanamina
SMILES C(CP(C12CC3CC(CC(C3)C1)C2)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2)NCCP(C12CC3CC(CC(C3)C1)C2)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Specifica
Nombre del producto químico o material Bis(2-[di(1-adamantyl)phosphino]ethyl)amine
Punto de fusión 217°C to 222°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 673.97
Porcentaje de pureza ≥97%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.