Learn More
Bis(2-cianoetil)fenilfosfina, Thermo Scientific™
Código de producto. 11393668
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11393668 1 g 1 g
11383668 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11393668 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039268.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15909-92-9
Fórmula molecular C12H13N2P
Peso molecular (g/mol) 216.22
Número MDL MFCD00013827
Clave InChI LIYGDNBFEBKBBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis 2-cyanoethyl phenylphosphine, 3,3'-phenylphosphinediyl dipropanenitrile, propanenitrile,3,3'-phenylphosphinidene bis, 3-2-cyanoethyl phenyl phosphanyl propanenitrile, acmc-20alo7, phenylbis 2-cyanoethyl phosphine, bis-beta-cyanoethyl-phenylphosphine, 3,3'-phenylphosphanediyl dipropanenitrile
PubChem CID 342156
Nombre IUPAC 3-[2-cianoetil(fenil)fosfanilo]propanenitrilo
SMILES N#CCCP(CCC#N)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2-cyanoethyl)phenylphosphine
Punto de fusión 72°C to 73°C
Punto de ebullición 176°C to 178°C (0.5 mmHg)
Cantidad 1 g
Número UN UN3464
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.22
Forma física cristalino/a/s