Learn More
Bis(2-cianoetil)-N,N-diisopropilo Phosphoramidite , CVR
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Bis(2-cyanoethyl)-N,N-diisopropyl Phosphoramidite |
| CAS | 102690-88-0 |
| Fórmula molecular | C12 H22 N3 O2 P |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H22N3O2P/c1-11(2)15(12(3)4)18(16-9-5-7-13)17-10-6-8-14/h11-12H,5-6,9-10H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)OCCC#N |
| Nombre IUPAC | 3-[2-cianoetoxi-[di(propan-2-il)amino]fosfanil]oxipropanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 271.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 271.145 |