Learn More
Bis(2-cianoetil)-N,N-diisopropilo Phosphoramidite , CVR
Código de producto. 30347890
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30347890 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30347890 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB4200005G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2-cyanoethyl)-N,N-diisopropyl Phosphoramidite
CAS 102690-88-0
Fórmula molecular C12 H22 N3 O2 P
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H22N3O2P/c1-11(2)15(12(3)4)18(16-9-5-7-13)17-10-6-8-14/h11-12H,5-6,9-10H2,1-4H3
SMILES CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)OCCC#N
Nombre IUPAC 3-[2-cianoetoxi-[di(propan-2-il)amino]fosfanil]oxipropanonitrilo
Peso molecular (g/mol) 271.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.145