Learn More
Bis(2-cianoetil) éter, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464463
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11464463 50 g 50 g
11454463 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11464463 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11005.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1656-48-0 | C6H8N2O | 124.143 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1656-48-0
Fórmula molecular C6H8N2O
Peso molecular (g/mol) 124.143
Número MDL MFCD00001960
Clave InChI BCGCCTGNWPKXJL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis 2-cyanoethyl ether, 2-cyanoethyl ether, 3,3'-oxydipropionitrile, propanenitrile, 3,3'-oxybis, ether, bis 2-cyanoethyl, 2,2'-dicyanodiethyl ether, propionitrile, 3,3'-oxydi, 3-2-cyanoethoxy propanenitrile, beta,beta'-dicyanodiethyl ether, unii-uf1uoo2pho
PubChem CID 15452
Nombre IUPAC 3-(2-cianoetoxi)propanonitrilo
SMILES C(COCCC#N)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis (2-cyanoethyl) ether
Densidad 1.043
Punto de ebullición 119°C to 121°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.44
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.11
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • Bis(2-cyanoethyl) ether
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,3-Oxydipropionitrile