Learn More
Éter bis(2-cloroisopropílico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis-(2-chloro-1-methylethyl)ether |
| CAS | 108-60-1 |
| Fórmula molecular | C6 H12 Cl2 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Ether, bis(2-chloro-1-methylethyl) (6CI,7CI,8CI), 2,2'-Oxybis[1-chloropropane], 2,2'-Dichlorodiisopropyl ether, Bis(1-chloro-2-propyl) ether, Bis(2-chloro-1-methylethyl) ether, DCIP, DCIP (nematocide), NSC 2849, Nemamort, β,β'-Dichlorodiisopropyl ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12Cl2O/c1-5(3-7)9-6(2)4-8/h5-6H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(CCl)OC(C)CCl |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-2-(1-cloropropan-2-iloxi)propano |
| Peso molecular (g/mol) | 171.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.0265 |