Learn More
Clorhidrato de bis(2-cloroetil)metilamina, TRC
Código de producto. 30329419
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
30329419 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30329419 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB4189902.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mechlorethamine Hydrochloride
CAS 55-86-7
Fórmula molecular C5 H11 Cl2 N . Cl H
Cantidad 2.5 g
Sinónimo Mechlorethamine Hydrochloride, 2-Chloro-N-(2-chloroethyl)-N-methylethanamine hydrochloride, 2,2'-Dichloro-N-methyldiethylamine hydrochloride, N-Methyl-2,2'-dichlorodiethylamine hydrochloride, Di(chloroethyl)methylamine hydrochloride, Methylbis(β-chloroethyl)amine hydrochloride, Methyldi(2-chloroethyl)amine hydrochloride, Chlormethine hydrochloride, Caryolysine hydrochloride, Cloramin hydrochloride, Dichloren hydrochloride, Embichen hydrochloride, Embikhine hydrochloride, Erasol hydrochloride, Mustargen hydrochloride hydrochloride, Mustine hydrochloride hydrochloride, Nitrogranulogen
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11Cl2N.ClH/c1-8(4-2-6)5-3-7;/h2-5H2,1H3;1H
SMILES Cl.CN(CCCl)CCCl
Nombre IUPAC 2-cloro-N-(2-cloroetil)-N-metiletanamina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 192.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.0035