Learn More
bis(2-cloroetil)éter, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 12909484 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12909484 1 mL 1 ml
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 12909484 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S860
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CASConcentración
Bis(2-cloroetil)éter111-44-41000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material bis(2-Chloroethyl)ether
Envase 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar
CAS 111-44-4, 67-56-1
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Fórmula molecular C4H8Cl2O
Número MDL MFCD00000975
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI ZNSMNVMLTJELDZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCOCCCl
Nombre IUPAC 1-cloro-2-(2-cloroetoxi)etano
Solvent or Matrix Methanol-P&T
Peso molecular (g/mol) 143.01
PubChem CID 8115
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:34573
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio