Learn More
Éter bis(2-cloretílico), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11482347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11482347 250 g 250 g
11472347 50 g 50 g
11462347 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11482347 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14234.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 111-44-4 | C4H8Cl2O | 143.01 g/mol
Bis(2-chloroethyl) ether is used as a solvent and soil fumigant. It may be used in the preparation of macrocyclic polyethers, dibenzo-18-crown-6 polyether and dicyclohexyl-18-crown-6 polyether.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éter bis(2-cloretílico) se utiliza como disolvente y fumigante del suelo. Puede usarse en la preparación de poliéteres macrocíclicos, poliéter de dibenzo-18-corona-6 y poliéter de diciclohexil-18-corona-6.
Solubilidad
Soluble en agua. (1,1 g/L) a 20 °C.
Notas
Se requieren precauciones especiales de manipulación. Consulte la hoja de datos de seguridad del material (MSDS) antes de la compra. La hoja de datos de seguridad del material está disponible en línea en www.alfa.com
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-44-4
Fórmula molecular C4H8Cl2O
Peso molecular (g/mol) 143.01
Número MDL MFCD00000975
Clave InChI ZNSMNVMLTJELDZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloroethyl ether, 2,2'-dichlorodiethyl ether, bis 2-chloroethyl ether, chlorex, chloroethyl ether, dcee, dichloroether, khloreks, dichloroethyl ether
PubChem CID 8115
ChEBI CHEBI:34573
Nombre IUPAC 1-cloro-2-(2-cloroetoxi)etano
SMILES ClCCOCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2-chloroethyl) ether
Punto de fusión -50°C
Densidad 1.219
Punto de ebullición 178°C
Temperatura de inflamación 55°C (131°F)
Olor Pungent
Fórmula lineal ClCH2CH2OCH2CH2Cl
Índice de refracción 1.457
Cantidad 250 g
Número UN UN1916
Beilstein 605317
Índice Merck 14,3066
Información de solubilidad Soluble in water. (1.1g/L) at 20°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.01
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bis(2-chloroethyl) ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(2-chloroethyl) ether