Learn More
Éter bis(2-cloroetílico) 1000 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30311383
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30311383 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30311383 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09011038ME
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis-(2-chloroethyl)ether
CAS 111-44-4
Nombres de analitos o componentes Bis-(2-chloroethyl)ether
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C4 H8 Cl2 O
Concentración 1000 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8Cl2O/c5-1-3-7-4-2-6/h1-4H2
SMILES ClCCOCCCl
Nombre IUPAC 1-cloro-2-(2-cloroetoxi)etano
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 143.01
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.9952 g/mol