Learn More
Éter bis(2-cloroetílico)(1,1'-oxibis[2-cloroetano]), TRC
Código de producto. 30427146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30427146 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30427146 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO8705251G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis-(2-chloroethyl)ether
CAS 111-44-4
Fórmula molecular C4 H8 Cl2 O
Cantidad 1 g
Sinónimo Ether','bis(2-chloroethyl) (8CI), Ether','bis(chloroethyl) (7CI), 1,1'-Oxybis[2-chloroethane], 1,5-Dichloro-3-oxapentane, 1-Chloro-2-(2-chloroethoxy)ethane, 1-Chloro-2-(β-chloroethoxy)ethane, 2,2'-Dichlorethyl ether, 2,2'-Dichlorodiethyl ether, 2,2'-Dichloroethyl ether, 2-(2-Chloroethoxy)ethyl chloride, 2-Chloroethyl ether, BCEE, Bis(2-chloroethyl) ether, Bis(β-chloroethyl) ether, Chlorex, DCEE, Di(β-Chloroethyl) ether, Di-2-chloroethyl ether, Diethylene glycol dichloride, NSC 406647, Oxygen mustard, sym-Dichloroethyl ether, β,β'-Dichlorodiethyl ether, β,β'-Dichloroethyl ether
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8Cl2O/c5-1-3-7-4-2-6/h1-4H2
SMILES ClCCOCCCl
Nombre IUPAC 1-cloro-2-(2-cloroetoxi)etano
Peso molecular (g/mol) 143.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.9952