Learn More
Bis(2-cloroetil)amina clorhidrato, TRC
Código de producto. 30041057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30041057 1 g 1 g
30012033 5 g 5 g
18090800 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30041057 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB4188001G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 821-48-7
Fórmula molecular C4 H9 Cl2 N . Cl H
Peso molecular (g/mol) 178.49
Sinónimo Ethanamine, 2-chloro-N-(2-chloroethyl)-, hydrochloride (1:1), Diethylamine, 2,2'-dichloro-, hydrochloride (6CI,8CI), Ethanamine, 2-chloro-N-(2-chloroethyl)-, hydrochloride (9CI), 1,5-Dichloro-3-azapentane hydrochloride, 2,2'-Dichlorodiethylamine hydrochloride, 2-Chloro-N-(2-chloroethyl)ethanamine hydrochloride, Bi(2-chloroethyl)amine hydrochloride, Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride, Bis(2-chloroethyl)ammonium chloride, Bis(β-chloroethyl)amine hydrochloride, Di(2-chloroethyl)amine hydrochloride, Leo 72a, N,N-Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride, NSC 10873, Nornitrogen mustard hydrochloride, β,β'-Dichlorodiethylamine hydrochloride
Nombre IUPAC 2-cloro-N-(2-cloroetil)etanamina; clorhidrato
SMILES Cl.ClCCNCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2-chloroethyl)amine Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9Cl2N.ClH/c5-1-3-7-4-2-6;/h7H,1-4H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.9879
Porcentaje de pureza >95%