Learn More
Clorhidrato de bis(2-cloroetil)amina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454464
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454464 50 g 50 g
11464464 250 g 250 g
11444464 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11454464 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13118.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 821-48-7 | C4H10Cl3N | 178.481 g/mol
Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride is used as an intermediate in chemicals synthesis and building block for piperazine derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de bis(2-cloroetil)amina se utiliza como un intermediario en la síntesis de productos químicos y como compuesto básico para los derivados de piperazina.
Solubilidad
Parcialmente miscible en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes y bases oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 821-48-7
Fórmula molecular C4H10Cl3N
Peso molecular (g/mol) 178.481
Número MDL MFCD00012515
Clave InChI YMDZDFSUDFLGMX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis 2-chloroethyl amine hydrochloride, 2,2'-dichlorodiethylamine hydrochloride, 2-chloro-n-2-chloroethyl ethanamine hydrochloride, nor-lost hydrochlorid, nor-hn2, ethanamine, 2-chloro-n-2-chloroethyl-, hydrochloride, n,n-bis 2-chloroethyl amine hydrochloride, di-2-chloroethyl amine hydrochloride, 2,2-dichlorodiethylamine hydrochloride, bis-2-chloroethyl amine hydrochloride
PubChem CID 522769
Nombre IUPAC 2-cloro-N-(2-cloroetil)etanamina; clorhidrato
SMILES C(CCl)NCCCl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride
Punto de fusión 211°C to 215°C
Cantidad 50 g
Número UN UN2923
Beilstein 3550356
Información de solubilidad Partly miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.49
Porcentaje de pureza 98%