Learn More
Clorhidrato de bis(2-cloroetil)amina-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(2-chloroethyl)amine-d4 Hydrochloride |
| CAS | 58880-33-4 |
| Fórmula molecular | C4H6D4Cl3N |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Ethan-2,2-d2-amine, 2-chloro-N-(2-chloroethyl-2,2-d2)-, hydrochloride (9CI), Bis(2-chloroethyl)-2,2,2',2'-tetradeuterioamine hydrochloride, 2-Chloro-N-(2-chloroethyl-2,2-d2)ethan-2,2-d2-amine hydrochloride, Bis(2-chloroethyl)-2,2,2',2'-d4-amine Hydrochloride, Bis(2-chloroethyl)amine-D4 (bis(2-chloroethyl-2,2-D2)) Hydrochloride, Bis(2-chloroethyl)amine-2,2,2',2'-D4 Hydrochloride, Bis(2-chloroethyl)amine-d4 Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9Cl2N.ClH/c5-1-3-7-4-2-6;/h7H,1-4H2;1H/i1D2,2D2; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])(Cl)CNCC([2H])([2H])Cl |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-N-(2-cloro-2,2-dideuterioetil)-2,2-dideuterioetanamina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 182.51 |