Learn More
Bis(2-cloroetilo) (2-cloroetil)fosfonato (> 80%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(2-chloroethyl) (2-Chloroethyl)phosphonate |
| CAS | 6294-34-4 |
| Fórmula molecular | C6H12Cl3O3P |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Bis(2-chloroethyl) P-(2-chloroethyl)phosphonate, 2-Chloroethanol (2-chloroethyl)phosphonate (2:1), Bis(2-chloroethyl) (2-chloroethyl)phosphonate, Bis(beta-chloroethyl) beta-chloroethylphosphonate, Bis-chloroethyl 2-chloroethanephosphonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12Cl3O3P/c7-1-4-11-13(10,6-3-9)12-5-2-8/h1-6H2 |
| SMILES | ClCCOP(=O)(CCCl)OCCCl |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-2-[2-cloroetoxi(2-cloroetil)fosforil]oxietano |
| Peso molecular (g/mol) | 269.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.959 |