Learn More
Clorhidrato de bis(2-cloroetil)-1,1,2,2-d4-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(2-chloroethyl)-1,1,2,2-d4-amine hydrochloride |
| CAS | 352431-06-2 |
| Fórmula molecular | C4 2H4 H5 Cl2 N . Cl H |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Ethan-1,1,2,2-d4-amine, 2-chloro-N-(2-chloroethyl)-, hydrochloride (9CI), Bis(2-chloroethyl)-1,1,2,2-tetradeuterioamine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9Cl2N.ClH/c5-1-3-7-4-2-6;/h7H,1-4H2;1H/i1D2,3D2; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])(Cl)C([2H])([2H])NCCCl |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-N-(2-cloroetil)-1,1,2,2-tetradeuterioetanamina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 182.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.013 |