Learn More
Ftalato de bis(2-butoxietilo)-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phthalic acid, bis-2-n-butoxyethyl ester D4 |
| CAS | 1398065-96-7 |
| Fórmula molecular | C20 2H4 H26 O6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Phthalic Acid, Bis-2-butoxyethyl Ester D4 (phenyl D4) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H30O6/c1-3-5-11-23-13-15-25-19(21)17-9-7-8-10-18(17)20(22)26-16-14-24-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-16H2,1-2H3/i7D,8D,9D,10D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCOCCCC)c(C(=O)OCCOCCCC)c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 3,4,5,6-tetradeuterobenceno-1,2-dicarboxilato de bis(2-butoxietilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 370.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 370.2293 |