Learn More
Ftalato de bis(2-butoxietilo)-3,4,5,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phthalic acid, bis-2-n-butoxyethyl ester D4 |
| CAS | 1398065-96-7 |
| Fórmula molecular | C20 2H4 H26 O6 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C20H30O6/c1-3-5-11-23-13-15-25-19(21)17-9-7-8-10-18(17)20(22)26-16-14-24-12-6-4-2/h7-10 H,3-6,11-16H2,1-2H3/i7D,8 D,9 D,10 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OCCOCCCC)c(C(=O)OCCOCCCC)c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 3,4,5,6-tetradeuterobenceno-1,2-dicarboxilato de bis(2-butoxietilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 370.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 370.2293 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 97% Chemical Purity |