Learn More
Triester de fosfato de Bis(2-butoxietilo) 2-hidroxietil fosfato, TRC
Código de producto. 30009822
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009822 25 mg 25 miligramos
30011259 50 mg 50 miligramos
30012646 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009822 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB41519025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1477494-86-2
Fórmula molecular C14 H31 O7 P
Peso molecular (g/mol) 342.36
Sinónimo Bis(2-butoxyethyl) 2-Hydroxyethyl Phosphate Triester, Bis(2-butoxyethyl) 2-Hydroxyethyl Ester Phosphoric Acid;
Nombre IUPAC bis(2-butoxietilo) 2-hidroxietilo fosfato
SMILES CCCCOCCOP(=O)(OCCO)OCCOCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2-butoxyethyl) 2-hydroxyethyl ester phosphoric acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H31O7P/c1-3-5-8-17-11-13-20-22(16,19-10-7-15)21-14-12-18-9-6-4-2/h15H,3-14H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.1807
Porcentaje de pureza >95%