Learn More
Triester de fosfato de Bis(2-butoxietilo) 2-(3-hidroxibutoxi)fosfato de etilo, TRC
Código de producto. 30180404
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180404 1 mg 1 miligramo
30179877 10 mg 10 miligramos
30180164 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180404 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB4152201MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1477494-87-3
Fórmula molecular C18H39O8P
Peso molecular (g/mol) 414.47
Sinónimo Bis(2-butoxyethyl) 2-(3-hydroxybutoxy)ethyl ester Phosphoric Acid
Nombre IUPAC bis(2-butoxietilo) 2-(3-hidroxibutoxi)fosfato de etil
SMILES CC(O)CCOCCOP(OCCOCCCC)(OCCOCCCC)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2-butoxyethyl) 2-(3-Hydroxybutoxy)ethyl Phosphate Triester
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H39O8P/c1-4-6-9-21-12-15-24-27(20,25-16-13-22-10-7-5-2)26-17-14-23-11-8-18(3)19/h18-19H,4-17H2,1-3H3
Porcentaje de pureza >95%