Learn More
Éter bis(2-bromoetílico), TRC
Código de producto. 30341639
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30341639 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30341639 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB41501525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2-bromoethyl) Ether
CAS 5414-19-7
Fórmula molecular C4H8Br2O
Cantidad 25 g
Sinónimo 1,1'-Oxybis[2-bromoethane], 1,5-Dibromo-3-oxapentane, 1-(2-Bromoethoxy)-2-bromoethane, 1-Bromo-2-(2-bromoethoxy)ethane, 2,2'-Dibromodiethyl Ether, 2-(2-Bromoethoxy)ethyl Bromide, 2-Bromoethyl Ether, 3-Oxa-1,5-dibromopentane, Bis(2-bromoethyl) Ether, Bis(β-bromoethyl) Ether, Bromex, Di(2-bromoethyl) Ether, L 11510, NSC 8025, β,β'-Dibromodiethyl Ether
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8Br2O/c5-1-3-7-4-2-6/h1-4H2
SMILES BrCCOCCBr
Nombre IUPAC 1-bromo-2-(2-bromoetoxi)etano
Peso molecular (g/mol) 231.91