Learn More
Éter de bis(2-bromoetilo), 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11416780
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11416780 25 g 25 g
11406780 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11416780 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11510.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 5414-19-7 | C4H8Br2O | 231.915 g/mol
Bis(2-bromoethyl) ether is used dfor synthesis of heterocyclic and crown ether. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éter de bis(2-bromoetilo) se utiliza para la síntesis de éter heterocíclico y corona. También se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5414-19-7
Fórmula molecular C4H8Br2O
Peso molecular (g/mol) 231.915
Número MDL MFCD00039196
Clave InChI FOZVXADQAHVUSV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis 2-bromoethyl ether, 1-bromo-2-2-bromoethoxy ethane, 2-bromoethyl ether, 2,2'-dibromodiethyl ether, ethane, 1,1'-oxybis 2-bromo, ether, bis 2-bromoethyl, beta,beta'-dibromodiethyl ether, 2,2-dibromodiethyl ether, 2-bromoethylether
PubChem CID 21521
Nombre IUPAC 1-bromo-2-(2-bromoetoxi)etano
SMILES C(CBr)OCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2-bromoethyl) ether
Densidad 1.845
Punto de ebullición 92°C to 93°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Índice de refracción 1.514
Cantidad 25 g
Número UN UN2810
Beilstein 1098335
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.93
Porcentaje de pureza 96%