Learn More
Clorhidrato de bis(2-bromobencil)amina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489227 100 g 100 g
11469227 5 g 5 g
11479227 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489227 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21318.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 336615-45-3 | C14H14Br2ClN | 391.531 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 336615-45-3
Fórmula molecular C14H14Br2ClN
Peso molecular (g/mol) 391.531
Número MDL MFCD01632133
Clave InChI KXMULHDKALNZDJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis 2-bromobenzyl amine hydrochloride, bis 2-bromophenyl methyl amine hydrochloride, acmc-20aloa, bis 2-bromobenzyl ;amine hydrochloride, 2,2'-dibromodibenzylamine hydrochloride, bis-2-bromobenzyl amine hydrochloride, 1-2-bromophenyl-n-2-bromophenyl methyl methanamine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 24212083
Nombre IUPAC 1-(2-bromofenil)-N-[(2-bromofenil)metil]metanamina; clorhidrato
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CNCC2=CC=CC=C2Br)Br.Cl
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Bis(2-bromobenzyl)amine hydrochloride
Punto de fusión 165°C to 168°C
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.53
Porcentaje de pureza 99%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.