Learn More
Clorhidrato de bis(2-bromobencil)amina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11469227 5 g 5 g
11479227 25 g 25 g
11489227 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11469227 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21318.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 336615-45-3 | C14H14Br2ClN | 391.531 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 336615-45-3
Fórmula molecular C14H14Br2ClN
Peso molecular (g/mol) 391.531
Número MDL MFCD01632133
Clave InChI KXMULHDKALNZDJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis 2-bromobenzyl amine hydrochloride, bis 2-bromophenyl methyl amine hydrochloride, acmc-20aloa, bis 2-bromobenzyl ;amine hydrochloride, 2,2'-dibromodibenzylamine hydrochloride, bis-2-bromobenzyl amine hydrochloride, 1-2-bromophenyl-n-2-bromophenyl methyl methanamine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 24212083
Nombre IUPAC 1-(2-bromofenil)-N-[(2-bromofenil)metil]metanamina; clorhidrato
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CNCC2=CC=CC=C2Br)Br.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2-bromobenzyl)amine hydrochloride
Punto de fusión 165°C to 168°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.53
Porcentaje de pureza 99%