Learn More
Disulfuro de bis(2-benciloxi-3-nitrofenilo), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(2-benzyloxy-3-nitrophenyl)disulfide |
| CAS | 37398-25-7 |
| Fórmula molecular | C26 H20 N2 O6 S2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H20N2O6S2/c29-27(30)21-13-7-15-23(25(21)33-17-19-9-3-1-4-10-19)35-36-24-16-8-14-22(28(31)32)26(24)34-18-20-11-5-2-6-12-20/h1-16H,17-18H2 |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cccc(SSc2cccc(c2OCc3ccccc3)[N+](=O)[O-])c1OCc4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | 1-nitro-3-[(3-nitro-2-fenilmetoxifenil)disulfanil]-2-fenilmetoxibenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 520.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 520.0763 |