Learn More
Disulfuro de bis(2-benzamidofenil), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398615
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11398615 25 g 25 g
11308625 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398615 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12110.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 135-57-9 | C26H20N2O2S2 | 456.578 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 135-57-9
Fórmula molecular C26H20N2O2S2
Peso molecular (g/mol) 456.578
Número MDL MFCD00043806
Clave InChI ZHMIOPLMFZVSHY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis 2-benzamidophenyl disulfide, peptazin bafd, peptisant 1o, pepton 22, 2,2'-dibenzoylaminodiphenyl disulfide, bis o-benzamidophenyl disulfide, o,o'-dibenzamidodiphenyl disulfide, 2,2'-dibenzamidodiphenyl disulfide, n,n'-dithiodi-o-phenylenedibenzamide, 2',2'-dithiodibenzanilide
PubChem CID 67271
Nombre IUPAC N-[2-[(2-benzamidofenil)disulfanil]fenil]benzamida
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=CC=C2SSC3=CC=CC=C3NC(=O)C4=CC=CC=C4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2-benzamidophenyl) disulfide
Punto de fusión 140°C to 143°C
Cantidad 25 g
Beilstein 721443
Formula Weight (peso de la fórmula) 456.59
Porcentaje de pureza 97%