Learn More
Éter de bis(2-aminofenilo), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15461618
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15461618 1 g 1 g
15481618 250 mg 250 miligramos
15471618 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Product Code. 15461618 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H55396.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 24878-25-9 | C12H12N2O | 200.241 g/mol
It is catalytic reagent and used in pharmaceutical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un reactivo catalítico y se utiliza en la industria farmacéutica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar a baja temperatura, alejado de la luz y la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 24878-25-9
Fórmula molecular C12H12N2O
Peso molecular (g/mol) 200.241
Número MDL MFCD00792533
Clave InChI GOJFAKBEASOYNM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2'-oxydianiline, 2-2-aminophenoxy aniline, 2,2 inverted exclamation marka-oxydianiline, aminophenyl ether, o,o'-oxydianiline, 2-aminophenyl ether, bis 2-aminophenyl ether, 2,2'-oxybis benzenamine, benzenamine,2,2'-oxybis, 2,2'-diaminodiphenyl ether
PubChem CID 458824
Nombre IUPAC 2-(2-aminofenoxi)anilina
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)OC2=CC=CC=C2N
Specifications
Nombre del producto químico o material Bis(2-aminophenyl) ether
Punto de fusión 61°C to 64°C
Color Marrón a blanco
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo