Learn More
Diclorhidrato de bis(2-aminoetiltio)metano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(2-aminoethylthio)methane Dihydrochloride |
| CAS | 22965-82-8 |
| Fórmula molecular | C5H14N2S2.2(HCl) |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2,2'-[Methylenebis(thio)]bisethanamine Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H14N2S2.2ClH/c6-1-3-8-5-9-4-2-7;;/h1-7H2;2*1H |
| SMILES | NCCSCSCCN.Cl.Cl |
| Nombre IUPAC | Cloruro de dihidrógeno de 2,2'-(metilenbis(sulfanodiil))bis(etan-1-amina) |
| Peso molecular (g/mol) | 239.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.02 |