Learn More
Diclorhidrato de bis(2-aminoetil)(nitroso)amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(2-aminoethyl)(nitroso)amine Dihydrochloride |
| CAS | 239096-66-3 |
| Fórmula molecular | C4H12N4O • 2HCl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N-(2-Aminoethyl)-N-nitroso-1,2-ethanediamine Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H12N4O.2ClH/c5-1-3-8(7-9)4-2-6;;/h1-6H2;2*1H |
| SMILES | NCCN(CCN)N=O.Cl.Cl |
| Nombre IUPAC | Cloruro de hidrógeno de amida N,N-bis(2-aminoetil)nitrosa |
| Peso molecular (g/mol) | 205.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.05 |