Learn More
Bis(2,6-hidroximetil)dioxano (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 30005817
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005817 250 mg 250 miligramos
30010457 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30005817 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB445305250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54120-69-3
Fórmula molecular C6 H12 O4
Peso molecular (g/mol) 148.16
Sinónimo 1,4-Dioxane-2,6-dimethanol, p-Dioxane-2,6-dimethanol (6CI), 1,4-Dioxan-2,6-dimethanol, Bis(2,6-hydroxymethyl)dioxane
Nombre IUPAC [6-(hidroximetil)-1,4-dioxan-2-ilmetanol
SMILES OCC1COCC(CO)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2,6-hydroxymethyl)dioxane(Mixture of Diastereomers)
Cantidad 250 mg
Notas de grado de pureza GC
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O4/c7-1-5-3-9-4-6(2-8)10-5/h5-8H,1-4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.0736
Porcentaje de pureza >95%