Learn More
Bis(2,5-yodometil)dioxano (mezcla de diastereómeros), TRC
Código de producto. 30328797
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30328797 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30328797 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB4487505G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2,5-iodomethyl)dioxane (Mixture of Diastereomers)
CAS 101084-46-2
Fórmula molecular C6H10I2O2
Cantidad 5 g
Sinónimo 2,5-Bis(iodomethyl)-p-dioxane
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10I2O2/c7-1-5-3-10-6(2-8)4-9-5/h5-6H,1-4H2
SMILES ICC1COC(CI)CO1
Nombre IUPAC 2,5-bis(yodometil)-1,4-dioxano
Peso molecular (g/mol) 367.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.877