Learn More
Bis(2,5-hidroximetil)dioxano (mezcla de diasestereomeros), TRC
Código de producto. 30136255
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136255 1 g 1 g
30010889 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136255 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB4453001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14236-12-5
Fórmula molecular C6H12O4
Peso molecular (g/mol) 148.16
Sinónimo Bis(2,5-Hydroxymethyl)Dioxane
Nombre IUPAC [5-(hidroximetil)-1,4-dioxan-2-il]metanol
SMILES OCC1COC(CO)CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2,5-hydroxymethyl)dioxane(Mixture of Diastereomers)
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O4/c7-1-5-3-10-6(2-8)4-9-5/h5-8H,1-4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.0736