Learn More
Succinato de bis(2,5-dioxopirrolidin-1-ilo), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) succinate |
| CAS | 30364-60-4 |
| Fórmula molecular | C12H12N2O8 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H12N2O8/c15-7-1-2-8(16)13(7)21-11(19)5-6-12(20)22-14-9(17)3-4-10(14)18/h1-6H2 |
| SMILES | O=C(CCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)ON2C(=O)CCC2=O |
| Nombre IUPAC | butanodioato de bis(2,5-dioxopirrolidin-1-ilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 312.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 312.0594 |