Learn More
Clorozincato de bis[2,5-dimetoxi-4-(p-nitrofenilazo)bencenodiazonio], TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis[2,5-Dimethoxy-4-(p-nitrophenylazo)benzenediazonium] Chlorozincate |
| CAS | 64071-86-9 |
| Fórmula molecular | 2[C14 H12 N5 O4] . [Cl4 Zn] |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Fast Black K Salt Hemi(zinc chloride) Salt, Tetrachloro-bis[2,5-dimethoxy-4-[(4-nitrophenyl)azo]benzenediazonium] Zincate, 2,5-Dimethoxy-4-(4-nitrophenyl)diazenylbenzenediazonium Dichlorozinc, 2,5-Dimethoxy-4-[(4-nitrophenyl)azo]-tetrachlorozincate(2-) Benzenediazonium (2:1) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C14H12N5O4.4ClH.Zn/c2*1-22-13-8-12(14(23-2)7-11(13)16-15)18-17-9-3-5-10(6-4-9)19(20)21;;;;;/h2*3-8H,1-2H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4 |
| SMILES | [Cl-][Zn+2]([Cl-])([Cl-])[Cl-].COc1cc([N+]#N)c(OC)cc1N=Nc2ccc(cc2)N(=O)=O.COc3cc([N+]#N)c(OC)cc3N=Nc4ccc(cc4)N(=O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 835.77 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 831.9824 |