Learn More
Bis(2,5-acetoximetil)dioxano (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(2,5-acetoxymethyl)dioxane(Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 6963-09-3 |
| Fórmula molecular | C10H16O6 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | p-Dioxane-2,5-dimethanol Diacetate, 1,4-Dioxane-2,5-dimethanol 2,5-Diacetate, NSC 53715 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16O6/c1-7(11)13-3-9-5-16-10(6-15-9)4-14-8(2)12/h9-10H,3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)OCC1COC(COC(=O)C)CO1 |
| Nombre IUPAC | Acetato de [5-(acetiloximetil)-1,4-dioxan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 232.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.0947 |