Learn More
Disulfuro de Bis(2,4-dimetilfenilo), TRC
Código de producto. 30383551
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30383551 50 mg -
30375978 100 mg 100 miligramos
30387019 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30383551 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD48866050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13616-83-6
Fórmula molecular C16H18S2
Peso molecular (g/mol) 274.44
Sinónimo 2,4-Xylyl disulfide (6CI,7CI,8CI), 1,2-Bis(2,4-dimethylphenyl)disulfane
Nombre IUPAC 1-[(2,4-dimetilfenil)disulfanil]-2,4-dimetilbenceno
SMILES Cc1ccc(SSc2ccc(C)cc2C)c(C)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2,4-dimethylphenyl) Disulfide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18S2/c1-11-5-7-15(13(3)9-11)17-18-16-8-6-12(2)10-14(16)4/h5-10H,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.085