Learn More
Clorfosfato de bis(2,4-diclorofenilo) (> 80%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(2,4-dichlorophenyl) Chlorophosphate |
| CAS | 14254-41-2 |
| Fórmula molecular | C12H6Cl5O3P |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Phosphorochloridic Acid Bis(2,4-dichlorophenyl) Ester, Bis(2,4-dichlorophenol) Phosphorochloridate, Bis(2,4-dichlorophenyl) Phosphorochloridate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H6Cl5O3P/c13-7-1-3-11(9(15)5-7)19-21(17,18)20-12-4-2-8(14)6-10(12)16/h1-6H |
| SMILES | Clc1ccc(OP(=O)(Cl)Oc2ccc(Cl)cc2Cl)c(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 2,4-dicloro-1-[cloro-(2,4-diclorofenoxi)fosforil]oxibenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 406.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 403.8497 |