Learn More
Fosfato de bis(2,4-di-terc-butilfenilo), Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(2,4-di-tert-butylphenyl) Hydrogen Phosphate |
| CAS | 69284-93-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Bis(2,4-di-tert-butylphenyl) Hydrogen Phosphate |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C28 H43 O4 P |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | Bis(2,4-di-tert-butylphenyl) Phosphate; |
| SMILES | CC(C)(C)c1ccc(OP(=O)(O)Oc2ccc(cc2C(C)(C)C)C(C)(C)C)c(c1)C(C)(C)C |
| Peso molecular (g/mol) | 474.61 |
| Cantidad | 50 mg |