Learn More
Bis(2,4-di-tert-butilfenilo) Fosfato de hidrógeno, TRC
Código de producto. 30138618
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138618 500 mg 500 miligramos
30133731 250 mg 250 miligramos
17993755 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138618 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB178380500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69284-93-1
Fórmula molecular C28 H43 O4 P
Peso molecular (g/mol) 474.61
Sinónimo Bis(2,4-di-tert-butylphenyl) Phosphate, Phenol, 2,4-bis(1,1-dimethylethyl)-, 1,1'-(hydrogen phosphate), Phenol, 2,4-bis(1,1-dimethylethyl)-, hydrogen phosphate (9CI), Bis(2,4-di-tert-butylphenyl) phosphate, Bis(2,4-di-tert-butylphenyl) Phosphate;
Nombre IUPAC Fosfato de hidrógeno BIS(2,4-diterto-butilfenilo)
SMILES CC(C)(C)c1ccc(OP(=O)(O)Oc2ccc(cc2C(C)(C)C)C(C)(C)C)c(c1)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2,4-di-tert-butylphenyl) Hydrogen Phosphate
Nombres de analitos o componentes Bis(2,4-di-tert-butylphenyl) Hydrogen Phosphate
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C28H43O4P/c1-25(2,3)19-13-15-23(21(17-19)27(7,8)9)31-33(29,30)32-24-16-14-20(26(4,5)6)18-22(24)28(10,11)12/h13-18H,1-12H3,(H,29,30)
Tipo de solución Neat
Industry Type Industrial QC
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.2899
Porcentaje de pureza >95%